วิธีการทดสอบสารก่อไข้
การทดสอบไพโรเจนใช้เพื่อกำหนดปริมาณไพโรเจนในผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชกรรมแบบฉีด และได้รับการกำกับดูแลโดยมาตรฐานต่าง ๆ จากองค์กร เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA), ตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP) หรือตำรายาของยุโรป (EP) ความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีไพโรเจน ดังนั้น ยาที่อ้างว่าปลอดเชื้อจึงต้องผ่านการทดสอบไพโรเจนด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้มีไข้ในผู้ป่วย
การปนเปื้อนด้วยไพโรเจนอาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตหรือการให้ยา ยาชีวภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่การมีอยู่ของไพโรเจนอาจเป็นลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เอง เช่น สารเสริมฤทธิ์ในวัคซีนหรือลิโปเปปไทด์สังเคราะห์
หมวดหมู่ที่แนะนำ
รับรองความปลอดภัย: การทดสอบไพโรเจนในผลิตภัณฑ์ยาโดยใช้การทดสอบการกระตุ้นโมโนไซต์ (MAT) เพื่อตรวจหาไพโรเจนประเภทเอนโดทอกซินและไพโรเจนที่ไม่ใช่เอนโดทอกซิน
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบความปลอดเชื้อในการควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา: สื่อทดสอบความปลอดเชื้อ, ปั๊ม, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เสริม
ไพโรเจนคืออะไร?
ไพโรเจนคือสารที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (ปฏิกิริยาไข้) ในมนุษย์หรือสัตว์ ผ่านการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาติ ไพโรเจนเป็นกลุ่มสารปนเปื้อนที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยสารจุลินทรีย์และสารที่ไม่ใช่จุลินทรีย์ ไพโรเจนสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ เอนโดทอกซิน และไพโรเจนที่ไม่ใช่เอนโดทอกซิน (NEPs)
เอนโดท็อกซินเป็นสารที่พบในแบคทีเรียแกรมลบ ส่วนสารก่อไข้ที่ไม่ใช่เอนโดท็อกซินเป็นสารจากจุลินทรีย์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงสารที่มาจากแบคทีเรียแกรมบวก ไวรัส ยีสต์ และเชื้อรา สารก่อไข้ที่ไม่ใช่จุลินทรีย์อาจมีต้นกำเนิดจากอนุภาคยาง อนุภาคพลาสติกขนาดไมโครสโคปิก หรือสารประกอบโลหะในอีลาสโตเมอร์
มีวิธีการทดสอบหลายวิธีสำหรับการตรวจหาไพโรเจน ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ตามประเภทของสารปนเปื้อนที่ตรวจพบ และความจำเป็นในการใช้วัสดุจากสัตว์เพื่อดำเนินการทดสอบ ดังที่อธิบายในตารางด้านล่าง:
การ
ทดสอบไพโรเจนในกระต่าย
การทดสอบไพโรเจนในกระต่าย (RPT) เกี่ยวข้องกับการวัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในกระต่ายหลังจากการฉีดผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบเข้าทางหลอดเลือดดำ RPT ให้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและความไวค่อนข้างต่ำ ความน่าเชื่อถือของการทดสอบนี้ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากกระต่ายอาจพัฒนาความทนทานต่อไพโรเจนหลังจากการฉีดซ้ำหลายครั้ง หรือความเครียดที่กระต่ายได้รับขณะทำการทดสอบ
หมายเหตุ: การทดสอบไพโรเจนในกระต่าย (RPT) ปัจจุบันถูกห้ามใช้ในยุโรป และวิธีการทดสอบการกระตุ้นโมโนไซต์ (MAT) เป็นวิธีที่ได้รับการเลือกใช้สำหรับการตรวจหาทั้งไพโรเจนแบบเอนโดทอกซินและแบบไม่เอนโดทอกซิน
การทดสอบการกระตุ้นโมโนไซต์
การทดสอบการกระตุ้นโมโนไซต์ (MAT) เป็นวิธีการทางเลือกแทนวิธีการที่ใช้สัตว์ในการตรวจหาทั้งไพโรเจนแบบเอนโดทอกซินและแบบไม่เอนโดทอกซิน การทดสอบการกระตุ้นโมโนไซต์นี้จำลองปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของมนุษย์โดยการเพาะเลี้ยงโมโนไซต์ร่วมกับตัวอย่างที่ทดสอบ หากมีไพโรเจนอยู่ โมโนไซต์จะถูกกระตุ้นและผลิตโมเลกุลการอักเสบ (ไซโตไคน์) ซึ่งเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาไข้ ไซโตไคน์เหล่านี้จะถูกตรวจหาโดยใช้การวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน (ELISA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอนติบอดีเฉพาะและปฏิกิริยาเปลี่ยนสีด้วยเอนไซม์
หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 คณะกรรมการเภสัชตำรับยุโรป (Ph. Eur.) แนะนำให้ใช้การทดสอบการกระตุ้นโมโนไซต์ (MAT) เป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการทดสอบเอ็นโดทอกซินและไพโรเจนที่ไม่ใช่เอ็นโดทอกซิน การทดสอบไพโรเจนในกระต่าย (RPT) ปัจจุบันถูกห้ามใช้ในยุโรปแล้ว
อ่านบทความและหารือเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อเปลี่ยนไปใช้ MAT ในการตรวจหาเอ็นโดทอกซินและไพโรเจนที่ไม่ใช่เอ็นโดทอกซิน และเพื่อปฏิบัติตามแนวโน้มด้านกฎระเบียบ
การทดสอบเอนโดทอกซินจากแบคทีเรีย (การทดสอบ LAL)
วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการทดสอบเอนโดทอกซินคือ Limulus amoebocyte lysate test (LAL test) ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่อาศัยสารสกัดจากเซลล์อะมีโบไซต์ในเลือดของปูเกือกม้า สารสกัดจากเซลล์เลือดของปูเกือกม้าจะเกิดปฏิกิริยาการแข็งตัวของเลือดกับเอนโดทอกซินจากแบคทีเรียโดยธรรมชาติ วิธีนี้มีความไวสูงในการวัดปริมาณเอนโดทอกซิน แต่ไม่สามารถตรวจหาไพโรเจนที่ไม่ใช่เอนโดทอกซินได้
การทดสอบ BET แบบรีคอมบิแนนท์ (r-FC, r-CR)
ปัจจัย C ที่สร้างขึ้นใหม่ (recombinant Factor C) เป็นโปรตีนที่สร้างขึ้นด้วยวิศวกรรมพันธุกรรม ซึ่งปกติพบในกระบวนการตกเลือดของเซลล์อะมีโบไซต์ของ Limulus ในการทดสอบนี้ ปัจจัย C จะทำปฏิกิริยากับเอนโดท็อกซินและจับคู่กับตัวบ่งชี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีฟลูออเรสเซนต์และสามารถวัดปริมาณได้ การทดสอบปัจจัย C ที่สร้างขึ้นใหม่ใช้หลักการเดียวกันกับการทดสอบ LAL แต่ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มาจากสัตว์
สารรีเอเจนต์คาสเคดแบบรีคอมบิแนนท์ (r-CR) เป็นสารรีเอเจนต์หลายองค์ประกอบที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งสร้างคาสเคดการแข็งตัวของเลือดแบบสมบูรณ์ที่พบในสารสกัดจากอะมีโบไซต์ของ Limulus ขึ้นใหม่ ในการทดสอบนี้ โปรตีนในคาสเคด ได้แก่ Factor C, Factor B และเอนไซม์ที่ส่งเสริมการแข็งตัวของเลือด จะทำปฏิกิริยากับเอนโดทอกซินตามลำดับ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่สามารถวัดปริมาณได้ การทดสอบ r-CR จำลองกระบวนการ LAL ทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มาจากสัตว์
เยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- โปรไบโอติกแสดงผลยับยั้งเชื้อโรคช่วยป้องกันโรคอักเสบในลำไส้เรื้อรังหรือโรคลมชักและสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน
- สื่อวัฒนธรรมให้ที่อยู่อาศัยที่มีสารอาหารที่เหมาะสมแหล่งพลังงานและสภาพแวดล้อมบางอย่างสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ส่วนประกอบของสื่อวัฒนธรรมมีตั้งแต่น้ำตาลธรรมดาไปจนถึงเปปโตนเกลือยาปฏิชีวนะและตัวชี้วัดที่ซับซ้อน
- แคมไพล็อบแอคเตอร์ spp เป็นสาเหตุหลักของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบแบคทีเรียในมนุษย์ทั่วโลก
- Closridium perfringens อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารกระป๋องและน้ำที่ปรุงไม่สุกหรือฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง เรียนรู้ที่จะตรวจหาระบุและแยกแยะเชื้อโรคนี้
- Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
- ดูทั้งหมด (13)
โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
- คำแนะนำทั่วไปสำหรับการตรวจจับและการระบุ Enterobacteriaceae ในอาหารตามมาตรฐาน EN-ISO 8523: 4832 และ EN-ISO 9001: 1991 ตามลำดับ
- ดูทั้งหมด (2)
ค้นหาบทความและขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติม
เว็บบินาร์ที่เกี่ยวข้อง
ในเว็บบินาร์นี้ เราจะหารือเกี่ยวกับวิธีการที่การทดสอบการกระตุ้นโมโนไซต์โดยใช้ระบบ PyroMAT® สามารถตรวจพบสารก่อไข้ทั้งที่เป็นเอนโดทอกซินและที่ไม่ใช่เอนโดทอกซิน
มาเรียนรู้ว่าระบบ PyroMAT® ของเราให้โซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการทดสอบไพโรเจนในหลอดทดลอง (in vitro) ในอุตสาหกรรมยา ด้วยชุดอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีตรวจหาไพโรเจน (รวมถึงไพโรเจนที่ไม่ใช่เอนโดทอกซิน) ในตัวอย่างยาของคุณ รวมถึงวิธีการที่มีอยู่เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com
หรือโทร +1 (800) 244-1173
การสนับสนุนเพิ่มเติม
- การค้นหาโครมาโตแกรม
ใช้ฟังก์ชันการค้นหาโครมาโตแกรมเพื่อระบุสารประกอบที่ไม่ทราบชื่อในตัวอย่างของคุณ
- เครื่องคิดเลขและแอป
Web Toolbox - เครื่องมือและทรัพยากรวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับเคมีวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การสังเคราะห์ทางเคมี และวิทยาศาสตร์วัสดุ
- คำขอสนับสนุนลูกค้า
การสนับสนุนลูกค้ารวมถึงความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บัญชีและปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์
- คำถามที่พบบ่อย
ดูคำถามที่มักถูกถาม (FAQ) ของเราเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่มักถูกถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา