บริการพัฒนายา, ออร์กาโนอิดที่สกัดจากผู้ป่วย และสารเคมีขั้นสูง
รูป 1.การวิเคราะห์ลักษณะของออร์กาโนอยด์ลำไส้ใหญ่ของมนุษย์โดยใช้การย้อมสีทางภูมิคุ้มกันเซลล์สำหรับ Mucin-1, F-actin และ DAPI.
การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ คืออะไร?
เซลล์ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติมีการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับแมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) และเซลล์อื่น ๆ ซึ่งถูกควบคุมโดยฟังก์ชันชีวภาพที่ซับซ้อน ระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์สามมิติ (3D) ช่วยให้เซลล์สามารถเจริญเติบโตและปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ในทั้งสามมิติ
ด้วยการใช้แบบจำลองการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติ รวมถึงออร์กาโนอยด์ นักวิจัยสามารถจำลองโครงสร้างในร่างกายจริง (in vivo) ได้อย่างใกล้เคียงยิ่งขึ้น แบบจำลองออร์กาโนอยด์ยังให้แบบจำลองเซลล์ในหลอดทดลอง (in vitro) ที่มีความสามารถในการทำนายผลได้ดีขึ้น สำหรับการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ เช่น การวิจัยโรคมะเร็ง การค้นพบยา และการแพทย์ฟื้นฟู การเปลี่ยนมาใช้ออร์กาโนอยด์สามารถผสานความเกี่ยวข้องทางชีวภาพของแบบจำลองสัตว์ทดลองกับความสะดวกในการเข้าถึงของแบบจำลอง 2 มิติแบบดั้งเดิม
ออร์กาโนอิดคืออะไร?
เราได้ขยายพอร์ตโฟลิโอออร์กาโนอิดของเราเพื่อรวม HUB Organoids เข้ามาด้วย HUB Organoids ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีออร์กาโนอิดที่พัฒนาจากเซลล์ต้นกำเนิดผู้ใหญ่ (adult stem cell) และเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีออร์กาโนอิดไปใช้ในทดสอบก่อนคลินิก การค้นพบยา และการพัฒนายารักษา ธนาคารชีวภาพออร์กาโนอิดที่พัฒนาจากผู้ป่วยทั้งในสภาพปกติและป่วยของเราต้องผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ธนาคารชีวภาพเหล่านี้มีความเสถียรในการเพาะเลี้ยงระยะยาวและเหมาะสำหรับการเก็บรักษาแบบแช่แข็ง
เรายังได้ขยายพอร์ตโฟลิโอของเราให้รวมถึงการเข้าถึงบริการคัดกรองของ HUB Organoid ด้วย ช่วยเร่งการค้นพบวิธีการรักษา เช่น สำหรับโรคติดเชื้อ มะเร็ง และการวิจัยด้านพิษวิทยา พร้อมทั้งจำลองชีววิทยาของมนุษย์ได้อย่างใกล้เคียงด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรมนี้
รูป 2.การสร้างออร์กาโนอยด์ลำไส้ใหญ่ของมนุษย์แบบ apical-out ความเป็นขั้วของเซลล์เยื่อบุถูกกลับทิศทางโดยใช้โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงออร์กาโนอยด์แบบ apical-out และออร์กาโนอยด์ลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ 3dGRO™ การกลับทิศทางความเป็นขั้วถูกตรวจสอบโดยใช้การย้อมสีอิมมูโนไซโตเคมีด้วย DAPI (สีน้ำเงิน) และ ZO-1 (MABT339, สีเขียว)
ออร์กาโนอิด (Organoids) คืออวัยวะขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากเซลล์ต้นกำเนิดและเพาะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้เกิดโครงสร้าง 3 มิติที่มีหน้าที่การทำงานได้ โดยรักษาหน้าที่ทางสรีรวิทยาสำคัญของเนื้อเยื่อต้นแบบไว้ได้ ออร์กาโนอิดสามารถสร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อของผู้ป่วย (ออร์กาโนอิดที่สร้างจากเนื้อเยื่อผู้ป่วย; PDOs) หรือจากเซลล์ต้นกำเนิดพลูริโพเทนต์ที่ถูกเหนี่ยวนำ (iPSCs) ออร์กาโนอิดได้ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาความผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเฉพาะ รวมถึงโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้อง และได้ถูกนำมาใช้เพื่อวิจัยโรคทางเดินหายใจจากไวรัส การขนส่งยา ความซึมผ่านของยา ADME/Tox และกระบวนการสร้างอวัยวะ
พอร์ตโฟลิโอของออร์กาโนอยด์ที่สกัดจากผู้ป่วยของเราประกอบด้วยธนาคารชีวภาพของออร์กาโนอยด์ระบบทางเดินอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองท่อตับอ่อน ตับ หลอดอาหาร รังไข่ และเต้านม ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการคัดกรองสารประกอบใหม่ในวงกว้างเพื่อการพัฒนาการรักษา
บริการคัดกรองยาของเราใช้ประโยชน์จากพอร์ตโฟลิโอ PDO ที่ครบถ้วน เพื่อช่วยนักวิจัยคาดการณ์การตอบสนองเฉพาะตัวของผู้ป่วย โดยจัดเตรียมแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการทดสอบและประเมินสารประกอบใหม่ ด้วยวิธีการของเรา นักวิจัยสามารถระบุจุดที่อาจล้มเหลวได้ตั้งแต่ต้นในกระบวนการค้นพบ ช่วยประหยัดเวลาและเร่งรัดขั้นตอนสู่การทดลองทางคลินิก
บริการของเราสนับสนุนพื้นที่การรักษาที่หลากหลาย เช่น มะเร็งวิทยา ภูมิคุ้มกันมะเร็งวิทยา โรคอักเสบ โรคทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อ และพิษวิทยา บริการคัดกรองยาเหล่านี้รวมถึง:
- การคัดกรอง PDO สำหรับการพัฒนายาต้านมะเร็ง
- การคัดกรองพิษวิทยาในระยะก่อนคลินิก
- แบบจำลองโรคอักเสบ
- การทดสอบสารยับยั้ง KRAS
- การคัดกรองออร์กาโนอิดสำหรับ ADC
- การคัดกรองแอนติบอดีสองจำเพาะ
พัฒนาการรักษาแบบมุ่งเป้า ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้ป่วย และปรับปรุงกระบวนการพัฒนายาของคุณร่วมกับพันธมิตรในการค้นพบ
มีความต้องการพิเศษอื่น ๆ หรือไม่? เรายังให้บริการพัฒนาโมเดลและวิธีการทดสอบตามความต้องการเฉพาะด้วย! โดยร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโมเดลออร์กาโนอยด์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสม เราสามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิธีการทดสอบแบบใหม่และการค้นพบวิธีการรักษาแบบใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในผลลัพธ์ทางคลินิกได้โดยตรง โซลูชันตามความต้องการเฉพาะเหล่านี้อาจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีออร์กาโนอยด์ของเราเพื่อออกแบบวิธีการทดสอบเชิงหน้าที่เพิ่มเติม หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ หรือนำเทคนิคการถ่ายภาพแบบใหม่และขั้นสูงมาใช้
หากการทดลองของคุณต้องการแบบจำลองที่อยู่นอกเหนือจากบริการที่มีอยู่ของเรา โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณเกี่ยวกับความสามารถในการพัฒนาแบบจำลองและวิธีการทดสอบของเรา
เทคโนโลยีออร์กาโนอยด์ของเราได้รับการพัฒนาขึ้นจากความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐานของเซลล์ต้นกำเนิดผู้ใหญ่ สำหรับนักวิจัยที่ต้องการนำเทคโนโลยีออร์กาโนอยด์นี้ไปใช้ในห้องปฏิบัติการของตนเอง เราให้บริการด้านใบอนุญาตและการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการอย่างละเอียด แพ็กเกจใบอนุญาตของเราเหมาะสำหรับนักวิจัยที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีออร์กาโนอยด์มาใช้เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่ หรือผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับออร์กาโนอยด์ ค้นพบขั้นตอนการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนเพื่อทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากการให้สิทธิ์ใช้เทคโนโลยีของเราแล้ว เรายังเสนอแพ็กเกจการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญของเรา และใช้ประสบการณ์อันกว้างขวางของพวกเขาเพื่อนำเทคโนโลยีออร์กาโนอยด์ของเราไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ
การขอใบอนุญาตใช้เทคโนโลยีออร์กาโนอยด์ของ HUB ง่ายเพียงสามขั้นตอน – สมัคร, ตกลง, และดำเนินการ เริ่มเลยวันนี้!
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สารเคมีและเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับออร์กาโนอยด์
การเพาะเลี้ยงออร์กาโนอิด สเฟโรอิด และแบบจำลอง 3 มิติอื่น ๆ มักต้องการสารเคมีและเครื่องมือเฉพาะเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบเพาะเลี้ยง เช่น สารอาหารที่ปรับสภาพเฉพาะ นักวิจัยสามารถใช้โครงรองรับแยกต่างหาก เช่น อินเสิร์ต สำหรับการเพาะเลี้ยง หรือสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์โดยตรงในจานเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติที่มีชั้นเคลือบแบบยึดติดต่ำมาก (ULA)
สื่อเพาะเลี้ยงที่ปรับสภาพแล้วสำหรับการเพาะเลี้ยงออร์กาโนอยด์
สื่อเพาะเลี้ยง 3dGRO® ที่ปรับสภาพแล้วสำหรับการเพาะเลี้ยงออร์กาโนอยด์ เป็นสื่อเพาะเลี้ยงที่ครบถ้วน พร้อมใช้งาน และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม ซึ่งนักวิจัยสามารถใช้เพื่อรับประกันความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงที่ดีที่สุด สื่อเพาะเลี้ยงเหล่านี้มีปัจจัยการเจริญเติบโต เช่น Wnt3a ที่กระตุ้นเส้นทางสัญญาณระดับล่าง ซึ่งนำไปสู่การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการพัฒนาของเซลล์ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของออร์กาโนอยด์ในหลอดทดลอง นอกจากนี้ สื่อเพาะเลี้ยงนี้ยังทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทนการเพิ่มโปรตีนรีคอมบิแนนท์และปัจจัยการเจริญเติบโตลงในสื่อเพาะเลี้ยงที่มีอยู่
แผ่น Millicell® Ultra-low Attachment (ULA) สำหรับการเพาะเลี้ยงสเฟโรอยด์
แผ่น Millicell® ULA ส่งเสริมการรวมตัวกันเองของสเฟโรอยด์โดยไม่ใช้โครงยึด ด้วยโพลิเมอร์ที่เสถียรและไม่เกิดการยึดติด แผ่นนี้ประกอบด้วยโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติไฮโดรฟิลิกสูง ซึ่งช่วยส่งเสริมการก่อตัวของสเฟโรอยด์แบบธรรมชาติและเกิดขึ้นเอง แผ่น Millicell® ULA มีความใสทางแสงสูง ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพแบบสนามสว่าง (brightfield imaging) และกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล (confocal microscopy)
เราได้ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์หลายชนิดที่สามารถสร้างสเฟโรอยด์ได้โดยใช้แผ่น Millicell® ULA ด้วยแผ่นดังกล่าว เราได้พัฒนาวิธีการวัดปริมาณการก่อตัวของสเฟโรอยด์โดยการคำนวณความกลมและความสมมาตรของสเฟโรอยด์
Millicell® Cell Culture Inserts
เครื่องอ่านค่า TEER มักถูกใช้เพื่อติดตามและวัดการก่อตัวของชั้นกั้นเซลล์เยื่อบุผิวชั้นเดียว (epithelial monolayer barrier) ในทดลองแบบ 2.5D นักวิจัยดำเนินการทดสอบการก่อตัวของชั้นกั้นบนแผ่นแทรกแบบแขวนที่มีเมมเบรนรูพรุน โดยเซลล์จะก่อตัวเป็นชั้นเดียวที่เชื่อมต่อกันเมื่อค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น แผ่นแทรก Millicell® สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาพื้นผิวด้านบน (apical) และด้านล่าง (basal) ของชั้นเซลล์เดียวได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพาะเลี้ยงร่วม (co-culture)
เครื่องวัดโวลต์-โอมมิเตอร์ดิจิทัล Millicell® ERS 3.0 สำหรับการวิเคราะห์ชั้นเซลล์เดี่ยว PDO
เครื่องวัดโวลต์-โอมมิเตอร์ดิจิทัล Millicell® ERS 3.0 ให้ผลการวัด TEER ที่มีความเสถียรสูง บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ และมาพร้อมอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย โพรบแบบตั้งในหลุม แหล่งจ่ายไฟแบบปลั๊กอินหรือแบตเตอรี่แพ็ก และอิเล็กโทรดที่ปรับได้ ซึ่งเข้ากันได้กับแผ่นเพาะเลี้ยงเซลล์หลากหลายประเภท รวมถึงแผ่นเพาะเลี้ยงเซลล์ Millicell®
ข้อมูล TEER จากเครื่องวัดโวลต์-โอห์มดิจิทัล Millicell® ERS 3.0 สามารถส่งออกได้อย่างง่ายดายผ่านไดรฟ์ USB หรืออีเทอร์เน็ต หรืออัปโหลดไปยังคลาวด์ได้ ฟีเจอร์ Millicell® Cloud ของเรามีมุมมองการวัดที่ครบถ้วน ช่วยให้คุณสามารถแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ผลิตภัณฑ์ออร์กาโนอิดและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ Corning®
ผลิตภัณฑ์ออร์กาโนอิดและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการของ Corning® สามารถช่วยนักวิจัยก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับในร่างกายจริง (in vivo) และแบบจำลองการคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ กำลังมองหาวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อขยายขนาด หรือกำลังก้าวสู่การคัดกรองแบบ high throughput Corning® นำเสนอแพลตฟอร์มแบบ spheroid ตั้งแต่การขยายขนาด spheroid ไปจนถึงการคัดกรองแบบ high throughput เครื่องมือที่คาดการณ์ได้มากขึ้นสำหรับการค้นคว้ายา การสร้างแบบจำลองโรค และการแพทย์แม่นยำ รวมถึงเครื่องมือสำหรับสภาพแวดล้อมจุลภาคของเนื้อเยื่อแบบ 3 มิติ ซึ่งรวมถึง:
การเปลี่ยนจาก 2D ไปสู่ 3
D
การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3D เป็นวิธีการในหลอดทดลองสำหรับนักวิจัยที่ต้องการจำลองสภาพทางสรีรวิทยาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องมากกว่าการใช้วิธีการแบบ 2D แบบดั้งเดิม วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3D ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับเซลล์อื่น ๆ และกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์เหล่านี้สามารถควบคุมการทำงานของเซลล์หลายด้าน รวมถึงการควบคุมการถอดรหัสและการตายของเซลล์แบบโปรแกรม (apoptosis)
เทคโนโลยีไร้โครงรองรับ
หนึ่งในวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติ คือแบบจำลองที่ไม่ใช้โครงยึด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติแบบไม่ใช้โครงยึดช่วยให้เซลล์สามารถจัดเรียงตัวเองและก่อตัวเป็นกลุ่มเซลล์ที่ไม่ติดพื้นผิว กลุ่มเซลล์ สเฟอรอยด์ หรือทูเมอร์สเฟียร์
เทคโนโลยีที่ใช้โครงรองรับ
ในวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติแบบใช้โครงยึด โครงยึด 3 มิติให้การสนับสนุนทางโครงสร้างสำหรับการยึดเกาะของเซลล์และการพัฒนาเนื้อเยื่อ ซึ่งจำลององค์ประกอบของเมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) หรือสภาพแวดล้อมของเซลล์ตามธรรมชาติ
สำหรับนักวิจัยที่ศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา, ADME/ความเป็นพิษ, และการพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ โมเดลการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติสามารถลดเวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมและดำเนินการทดสอบได้
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- บทความ: ธนาคารชีวภาพออร์กาโนイドที่สร้างจากผู้ป่วยเพื่อการค้นพบยา
Explore HUB patient-derived organoid biobanks and screening platforms for personalized medicine and drug discovery.
- วิธีการ: วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ MDCK โดยใช้ระบบการทดสอบ TEER แบบ 96 หลุม
Discover an expert protocol for optimizing MDCK-II cell growth on the Millicell® 96-well cell culture assembly with the Millicell® ERS 3.0.
- วิธีการ: การทดสอบการเคลื่อนที่ของเซลล์ที โดยใช้แผ่นแทรก Millicell® สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- วิธีการ: การทดสอบการก่อตัวของสเฟโรอยด์เนื้องอก
วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ: การทดสอบการก่อตัวของสเฟอรอยด์เนื้องอกโดยใช้สื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งที่ไม่มีเซรั่มและไม่มีสารจากสัตว์อื่น
- บทความ: การเลือกหมึกชีวภาพสำหรับการพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ
สามารถพิมพ์ชีวภาพแบบ 3 มิติจาก Bioinks เพื่อสร้างโครงสร้างเนื้อเยื่อที่มีฟังก์ชันใช้งานได้ สำหรับการคัดกรองยา การสร้างแบบจำลองโรค และการปลูกถ่ายในหลอดทดลอง เลือก Bioinks และวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อแต่ละประเภท
- เว็บบินาร์: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3D Organ-on-a-Chip ด้วยชิปของ AIM Biotech
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออร์แกน-ออน-อะ-ชิป 3D ด้วยชิปเทคโนโลยีชีวภาพ AIM
- บทความ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยึดติดในการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติ
บทความนี้กล่าวถึงแมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) และองค์ประกอบของปัจจัยการยึดติดของมัน โดยพิจารณาจากบทบาทของมันในชีววิทยาโครงสร้าง รวมถึงความพร้อมใช้งานสำหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพทดลองในห้องปฏิบัติการ
- บทความ: การถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์ระดับเซลล์ด้วย Millicell® Cell Culture Inserts
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
- โบรชัวร์: เครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ
พัฒนาความเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีเซลล์ 3D ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งรวมถึงสเฟโรอยด์ของก้อนมะเร็ง ออร์กาโนอยด์จากเซลล์ต้นกำเนิด ออร์กาโนอยด์ที่สกัดจากผู้ป่วย และวิศวกรรมเนื้อเยื่อผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพ 3D
การเพาะเลี้ยงแบบออร์กาโนไทป์
รูป 3.แบบจำลองการเพาะเลี้ยงผิวหนังแบบออร์กาโนไทป์ในหลอดทดลอง การย้อมสี H&E แสดงชั้นผิวและชั้นหนังแท้ที่เรียงตัวเป็นชั้นๆ โดยใช้แบบจำลองออร์กาโนไทป์ในหลอดทดลอง
ระบบการเพาะเลี้ยงแบบออร์กาโนไทป์ (OCS) ใช้เพาะเลี้ยงอวัยวะในหลอดทดลอง ซึ่งได้เก็บรวบรวมจากสิ่งมีชีวิต ระบบแบบจำลองนี้รักษาโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ตามธรรมชาติของอวัยวะไว้ พร้อมทั้งสนับสนุนการก่อตัวของเซลล์ผิวหนังชั้นนอกแบบเรียงชั้นที่ใกล้เคียงกับสภาพปกติ สามารถใช้เพื่อจำลองภาวะพยาธิสภาพที่ซับซ้อนของผิวหนัง ทางเดินหายใจ ลำไส้ ตับ หัวใจ และเนื้อเยื่อระบบประสาทของมนุษย์
แบบจำลองออร์กาโนไทป์มักถูกใช้เพื่อศึกษาโรคมะเร็งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการชราภาพ โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ การติดเชื้อ สภาพแวดล้อมจุลภาคของเนื้อเยื่อ และการพัฒนาของเนื้อเยื่อ ระบบเหล่านี้มักถูกเพาะเลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีที่อาศัยโครงร่าง (scaffold) เช่น อุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์ที่ใช้เมมเบรนที่มีรูพรุน