Merck
180955
Cellulose acetate
average Mn ~30,000 by GPC
Synonym(s):
Acetylcellulose, Cellulose & cellulose derivatives
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32160703
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mn ~30,000 by GPC
extent of labeling
39.8 wt. % acetyl
impurities
≤3.0% water
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI key
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
General description
Cellulose is a naturally occurring biodegradable and biocompatible polymer. Cellulose based polymers find wide variety of applications as base matrix in biopharmaceutical industry. Cellulose acetate is soluble in acetone. Cellulose acetate can be easily electrospun into its nanofibers.
Application
Cellulose acetate was used in the fabrication of gold microelectrode for electrochemical monochloramine measurement. Cellulose acetate based membranes are used in the separations in aqueous systems and in reverse osmosis process. It has been reported to be used to desalinate seawater.Cellulose acetate was used for biosensor encapsulation. It was used in the preparation of cellulose acetate nanofibre felt structure, cellulose acetate fibers.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Cellulose acetate
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)