Merck
182230
Poly(methyl methacrylate)
Synonym(s):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CASE番号:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32150319
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
autoignition temp.
580 °F
Quality Segment
impurities
may contain ≤2.0% toluene
refractive index
n20/D 1.49
inherent viscosity
0.20 dL/g(lit.)
transition temp
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
solubility
H2O: insoluble
density
1.188 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly (methyl methacrylate) (PMMA) is an amorphous transparent thermoplastic polymer. PMMA is recognized as an optical polymer based on its refractive index of 1.49. Hence, it is used in optical fibers.It finds uses in biological applications because of its lower water absorption capability and biocompatible.The maximum moisture content of PMMA is 1.71% and SBF absorption is 1.96%.Simulated Body fluid test (SBF) is a method to characterize the in vitro bioactivity of ceramic materials, by immersing the materials in an aqueous SBF solution.
Application
PMMA/HA (Hydroxyapatite) composites have been used in biomedical applications such as dentistry, orthopedic retainers, and bone replacement. It is used as substrate for graphene growth.
Some studies report its use in
PMMA-titania hybrid optical thins films
PMMA/polystryrene/clay nanocomposites
PMMA/polyurethane/carbon black nanocomposites for methanol fuel cells
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Poly(methyl methacrylate)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)