Merck
254029
Chloroplatinic acid hydrate
99.995% trace metals basis
Synonym(s):
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Platinic chloride hydrate
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H2PtCl6 · xH2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
409.81 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
241-010-7
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
composition
Pt, 38-40%
mp
60 °C (lit.)
density
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI key
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
General description
Chloroplatinic acid hydrate is one of the most soluble compounds of platinum.
Application
Used for the production of platinum metal and its compounds.
Packaging
Packaged under dry Nitrogen gas
Preparation Note
1. Hygroscopic material, always handle in a glove bag or a glove box filled with dry inert gas
2. Recommended for one time use to prevent water absorption and degradation. If necessary, once opened, repack and seal under dry inert gas.
3. Store with care. Prevent from light. Always store in well-sealed containers in a dry inert atmosphere. Recommended to store containers in a secondary desiccator with desiccant in a dry inert atmosphere.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Chloroplatinic acid hydrate
สัญลักษณ์รูปภาพ
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)