Merck
261076
Dysprosium
ingot, 99.9% trace rare earth metals basis
คุณสมบัติด้านความยั่งยืน
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
Dy
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
162.50
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-073-9
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Segment
assay
99.9% trace rare earth metals basis
form
ingot
composition
Dy
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: dysprosium
sustainability
Sustainability features
resistivity
89 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product used to form alloys that enhance energy harvesting and storage in electronic devices, contributing to more efficient energy solutions. Click here for more information.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dysprosium
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)