Merck
263036
Dysprosium
powder, ~40 mesh, 99.9%
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
Dy
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
162.50
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
assay
99.9%
form
powder
resistivity
89 μΩ-cm, 20°C
particle size
~40 mesh
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dysprosium
สัญลักษณ์รูปภาพ
Flame
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
คำเตือน
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
คลาสการจัดเก็บ
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)