Merck
263060
Gadolinium
−40 mesh, 99% trace rare earth metals basis
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
Gd
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
157.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141605
EC Number:
231-162-2
MDL number:
eCl@ss:
38161001
Quality Segment
assay
99% trace rare earth metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: gadolinium
resistivity
126 μΩ-cm, 20°C
particle size
−40 mesh
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
density
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI key
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Gadolinium
สัญลักษณ์รูปภาพ
Flame
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Water-react. 3
คลาสการจัดเก็บ
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)