Merck
370959
Lignin, alkali
powder
Synonym(s):
Lignin, kraft, Lignin & lignosulfonates
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
ชื่อสินค้า
Lignin, alkali,
description
surface tension 43 mN/m (1% aqueous)
Quality Segment
form
powder
impurities
5% moisture
loss
13.4 wt. % loss on heating, @ 316°C, 3.3 wt. % loss on heating, @ 149°C, 5.7 wt. % loss on heating, @ 204°C, 8.5 wt. % loss on heating, @ 260°C
pH
6.5 (25 °C, 5%, aqueous solution)
transition temp
sintering point 188 °C
solubility
NaOH: 0.05% (warm 5% aquesous), MEK: partially soluble, benzene: insoluble, dioxane: soluble, ethylene glycol: soluble, hexane: insoluble, methanol: partially soluble
density
1.3 g/mL at 25 °C
bulk density
23 lb/cu.ft (loose), 32 lb/cu.ft (packed)
General description
Lignin, alkali is a complex, three dimensional polymer that is also known as kraft lignin that has undergone hydrolytic degradation. It is one of the major components of lignocellulosic materials. Lignin is a major product for second generation bioethanol production and is an impurity in the separation of cellulose from wood.
Application
Lignin, alkali can be used as a surface treatment agent for composites of natural fibers with petroleum based resins. It can be used as a biosorbent for potential applications in removing toxic metal ions from wastewater.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Lignin, alkali
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)