Merck
440752
Polycaprolactone
average Mw ~14,000, average Mn ~10,000 by GPC
คุณสมบัติด้านความยั่งยืน
Synonym(s):
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(C6H10O2)n
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
eCl@ss:
32110505
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
flakes or chunk(s)
Quality Segment
mol wt
average Mn ~10,000 by GPC, average Mw ~14,000
sustainability
Sustainability features
viscosity
400-1000 mPa.s, 50 wt. % in xylene
mp
60 °C (lit.)
transition temp
Tg −60 °C
density
1.146 g/mL at 25 °C
greener alternative category
General description
This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
Polycaprolactone is a α,ω-dihydroxy functional polymer.
Application
Polycaprolactone may find use as an extrusion aid, die lubricant, mold release, pigment and filler dispersion aid and polyester segments in urethanes and block polyesters.
Features and Benefits
Biodegradable polymer
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
Physical form
α,ω-dihydroxy functional polymer.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Polycaprolactone
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
>230.0 °F
จุดวาบไฟ (°C)
> 110 °C
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)