Merck
445746
Poly(methyl methacrylate)
average Mw ~350,000 by GPC
Synonym(s):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CASE番号:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
Quality Segment
autoignition temp.
580 °F
mol wt
average Mw ~350,000 by GPC
reduced viscosity
150-160 cm3/g(20 °C)(lit.)
acid number
<1 mg KOH/g
transition temp
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
solubility
alcohols and aliphatic hydrocarbons: insoluble, esters, ketones, aromatics and glycol ethers: soluble
density
1.17 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
General description
The thermal degradation behaviour of PMMA ( avg Mol. wt. ~350,000 g mol-1)was investigated in inert atmosphere, four weight loss steps were observed.
Application
Pigment-wetting binder for coatings.
PMMA (avg. Mol wt. ~350,000 g mol-1) containing Fe2O3 and TiO2 fillers have possible uses as flame retardants.
Features and Benefits
Contributes hardness, weather resistance, light fastness and resistance to chemicals.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Poly(methyl methacrylate)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)