Merck
643203
Gold coated glass slide
layer thickness 100 Å, 99.999% (Au)
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
Au
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141717
EC Number:
231-165-9
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Segment
assay
99.9% (Ti), 99.999% (Au)
L × W × thickness
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
layer thickness
100 Å
transmittance
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone, 55-59% @ 500 nm with the Ti/Au coating), 60-64%
refractive index
n20/400 1.52 (lit.)
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Application
Titanium adhesion layer used to bind the gold to an aluminasilicate glass microscope slide. Titanium thickness ~20 angstroms.
Gold coated microscope slide can be used as a substrate material that facilitates the formation of highly active surfaces for surface enhanced Raman scattering (SERS) measurements.
Features and Benefits
The gold surface shows a tendency towards <111> orientation.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Gold coated glass slide
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)