Merck
643246
Gold coated glass slide
99.999% (Au), layer thickness 1000 Å
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
Au
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141717
EC Number:
231-165-9
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Segment
assay
99.9% (Ti), 99.999% (Au)
L × W × thickness
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
layer thickness
1000 Å
transmittance
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone)
refractive index
n20/400 1.52 (lit.)
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Simple surface modification of poly(dimethylsiloxane) for DNA hybridization.: Highlights the application of gold-coated glass slides in creating effective biosensors for DNA hybridization, supporting innovations in genomics and pharmaceutical research (Zhou et al., 2010).
  • Multimodal spectroscopy combining time-of-flight-secondary ion mass spectrometry, synchrotron-FT-IR, and synchrotron-UV microspectroscopies on the same tissue section.: Utilizes gold-coated glass slides to integrate multiple spectroscopic techniques, enhancing the analysis of complex biological samples, pivotal for cutting-edge research in biochemistry and material sciences (Petit et al., 2010).
Features and Benefits
The gold surface is polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation.
Other Notes
Titanium adhesion layer used to bind the gold to an aluminosilicate glass microscope slide
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Gold coated glass slide
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
nwg
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)