Merck
704105
Polycaprolactone
average Mn 45,000
Synonym(s):
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(C6H10O2)n
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12162002
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
pellets
Quality Segment
melt index
1.8 g/10 min (80 °C, 44 psi)
mol wt
Mn 40,000-50,000, Mw 48,000-90,000, average Mn 45,000
mp
56-64 °C, 60 °C (lit.)
General description
Polycaprolactone (PCL) is a semi-crystalline linear resorbable aliphatic polyester that is composed of repeating units of hexanoate. It has good mechanical properties, miscibility, and biodegradability. PCL is a soft and hard-tissue compatible material that can be used in sutures and drug delivery systems.
Application
PCL can form a nanocomposite with graphene for the fabrication of biodegradable systems for bone tissue engineering.
Features and Benefits
Biodegradable polymer
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Polycaprolactone
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)