Merck
753742
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Synonym(s):
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CdSxSe1-x/ZnS
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
eCl@ss:
32035490
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
liquid
Quality Segment
concentration
1 mg/mL in toluene
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
diameter
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescence
λem 450 nm
functional group
oleic acid
storage temp.
2-8°C
Application
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Analysis Note
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Legal Information
For use in optical electronics research only.
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
39.2 °F
จุดวาบไฟ (°C)
4 °C
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)