Merck
755168
Carbon nanotube, double-walled
<10% Metal Oxide(TGA)
Synonym(s):
NC-2100, DWNT, Double wall carbon nanotubes
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
avg. diam. × L
3.5 nm × 1-10 μm , TEM
surface area
>500 m2/g , BET
impurities
<10% Metal Oxide (TGA)
General description
Structure of double walled carbon nanotubes (DWNTs) can be imagined as a two coaxial concentric single walled carbon nanotubes (SWNTs). It has been prepared by catalytic chemical vapor deposition. DWNTs exhibit excellent field emission properties and may be potentially useful as field emission displays (FEDs) and field emission transistors (FETs).
Application
Applications include:
  • Electronics
  • Sensors
  • Composites
  • Energy Storage
  • Study of Life Science systems
Preparation Note
Catalytic Carbon Vapor Deposition (CCVD) Method
Legal Information
Product of Nanocyl, Inc.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)