Merck
764612
Poly(D,L-lactide)
average Mn 5,000, PDI ≤1.3
คุณสมบัติด้านความยั่งยืน
Synonym(s):
PDLA, PLA, polyDL-lactide
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
eCl@ss:
38150101
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn 5,000
sustainability
Sustainability features
degradation timeframe
<6 months
mp
264-270 °C
PDI
≤1.3
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
Application
Used in Drug Delivery including coating nanoparticles. Can be end-group functionalizated or used as a macroinitiator/block precursor.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Poly(D,L-lactide)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)