Merck
773484
Poly(N-[2-(ethylamino)ethyl]-10,12-pentacosadiyneamide hydrogen bromide) nanotube
Synonym(s):
PDNT, PDNT-12-8-22Br, Polydiacetylene Nanotube
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
assay
>99% (SEM)
form
powder
O.D. × I.D. × L
100 nm × 30 nm × 1,000 nm
General description
Alignment of the self assembled diacetylene monomers render well polymerized polydiacetylene nanotubes (PDNTs). SEM images reveal contamination free nanotube lumen openings.
Application
  • Stimuli-sensitive smart nanomaterial composites
  • Drug delivery systems(DDS)
  • Biosensors for viruses; bacteria; and glucose
  • Langmuir-Blodgett films
  • Lab-on-a-chip
  • Colorimetric pressure sensors
  • UV-based sensors
  • Nanoelectronics
  • Optics
  • Artificial retinas
  • Neuronal networks
  • MEMS
  • Membrane filtration
  • Gas separation
For more details, please visit PNDT Technology Spotlight
Analysis Note
Appearance: Solid deep blue powder at room temperature
Purity: >99% (by SEM)
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation mark
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)