Merck
777951
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder
Synonym(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CdTe
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
215-149-9
NACRES:
NA.23
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λem 610 nm, , quantum yield 48%
storage temp.
2-8°C
Application
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated for use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ CdTe core-type quantum dots
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation markEnvironment
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)