Merck
803693
Pt/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
คุณสมบัติด้านความยั่งยืน
Synonym(s):
Pt decorated highly conductive graphene
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141908
eCl@ss:
32140201
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
description
Loading Density: 5%-30% (Pt nanocrystal) by TEM, Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
form
dispersion
composition
acetone, ~80 wt. % , graphene, 6-10% , Pt nanoparticle, 1-4%
sustainability
Sustainability features
concentration
10 mg/mL
thickness
1-10 nm , graphene
particle size
2-5 nm (Pt nanocrystal)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryThis product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Application
  • Supercapacitor electrode materials.
  • Filling materials for heating conduction.
  • Photocatalysis.
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Central nervous system
supp_hazards
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
5.0 °F
จุดวาบไฟ (°C)
-15 °C
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)