Merck
803723
Mn3O4/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Synonym(s):
Mn3O4 decorated highly conductive graphene
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150319
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
description
Loading Density: 30%-70% (Mn3O4 nanocrystal) by TEM, Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
form
dispersion
composition
acetone, ~80 wt. % , graphene, 3-8% , Mn3O4 nanoparticle, 4-9%
concentration
10 mg/mL
thickness
1-10 nm , graphene
particle size
5-25 nm (Mn3O4 nanocrystal)
storage temp.
2-8°C
Application
High capacity anode material for supercapacitors and lithium ion batteries.
Legal Information
Product of Ocean Nanotech, LLC.
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
supp_hazards
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
5.0 °F
จุดวาบไฟ (°C)
-15 °C
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)