Merck
803766
PtCo/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Synonym(s):
PtCo alloy decorated highly conductive graphene
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
description
Loading Density: 10%-50% (PtCo nanocrystal) by TEM, Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
form
dispersion
composition
acetone, ~80 wt. % , graphene, 10-15% , PtCo nanoparticle, 5-10%
concentration
10 mg/mL
thickness
1-10 nm , graphene
particle size
2-5 nm (PtCo nanocrystal)
storage temp.
2-8°C
Application
Efficient electrocatalyst material for fuel cells including methanol oxidation, proton exchange membrane.
Legal Information
Product of Ocean Nanotech, LLC.
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Central nervous system
supp_hazards
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
41.0 °F
จุดวาบไฟ (°C)
5 °C
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)