Merck
900316
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 65:35, viscosity 0.6 dL/g 
Synonym(s):
PLGA
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
eCl@ss:
32039090
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
granular
feed ratio
lactide:glycolide 65:35
viscosity
0.6 dL/g
storage temp.
−20°C
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Poly(L-lactide-co-glycolide)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)