Merck
900321
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 35:65, viscosity 1.5 dL/g 
คุณสมบัติด้านความยั่งยืน
Synonym(s):
PLLA-PCL
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
eCl@ss:
32160703
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
chips or granules
Quality Segment
feed ratio
lactide:caprolactone 35:65
sustainability
Sustainability features
viscosity
1.5 dL/g
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Poly(L-lactide-co-caprolactone)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)