Merck
900341
Chitosan
high purity, non-animal derived, average Mw 50 kDa
Synonym(s):
Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
description
Biological source: Fungal fermentation
form
powder
mol wt
average Mw 50 kDa
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Application
Forms gels with multivalent anions. Gives clear solutions that dry to strong, clear films.
Ideal for scaffolds, cell therapy, drug delivery, and biomedical applications.
Features and Benefits
Biocompatible and environmentally friendly polyelectrolyte with a variety of applications including water treatment, chromatography, additives for cosmetics, textile treatment, novel fibers for textiles, photographic papers, biodegradable films, biomedical devices, and microcapsule implants for controlled release in drug delivery.
Biocompatible and environmentally friendly polyelectrolyte.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Chitosan
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)