Merck
900771
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
>99%
คุณสมบัติด้านความยั่งยืน
Synonym(s):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C6H11ClN2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
146.62
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
5163190
MDL number:
eCl@ss:
38180101
Quality Segment
assay
>99%
form
crystals
sustainability
Sustainability features
impurities
≤2000 ppm H2O
mp
77-79 °C (lit.)
density
1.189 g/cm3
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
greener alternative category
SMILES string
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry Click here for more information.
Application
Ionic liquids (ILs) are molten salts with melting points lower than 100 °C. They usually consist of pair of organic cation and anion. ILs exhibit unique properties such as nonvolatility, high thermal stability, and high ionic conductivity and find applications as electrolytes in lithium/sodium ion batteries and dye-sensitized solar cells. They are also used as media for synthesis of conducting polymers and intercalation electrode materials.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation mark
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
จุดติดไฟ (°F)
370.4 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
188 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)