Merck
900788
Carbon nanotube, few-walled
carbon ≥95 %
Synonym(s):
Carbon nanotube, FWCNT, FWNT, Few wall carbon nanotubes, Few-walled carbon nanotubes
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
composition
Carbon, ≥95% TGA , carbon, ≥95%
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
FW100 is engineered to meet the growing demand for a material with the high conductivity, large surface area, and to contain mostly double and triple walled carbon nanotubes. Applications for few-walled carbon nanotubes include advanced battery electrode additives, super/ultracapacitor materials, and more.
Application
  • Battery materials.
  • Supplementation of lithium sulphur battery cathode materials.
Features and Benefits
  • Reinforced molecular structure.
  • Improved electron transport.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)