Merck
906840
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 90:10, viscosity 1.7 dL/g 
Synonym(s):
PCL-PLLA, PLLA-PCL
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
UNSPSC Code:
12162002
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
chunks
feed ratio
lactide:caprolactone 90:10
color
white to off-white
viscosity
1.7 dL/g
storage temp.
−20°C
General description
Poly(L-lactide-co-caprolactone) (PCL-PLLA) is a biodegradable polymer which can be synthesized by bulk ring-opening copolymerization of L-lactide and ε-caprolactone. Its properties include flexibility, biocompatibility and controlled degradation process.
Application
Poly(L-lactide-co-caprolactone) (PLLA-PCL) is a biodegradable copolymer. poly(L-lactide) exhibits a high modulus and has been often copolymerized with PCL to improve the mechanical properties of PCL, and increase degradation rate of the resulting polymer. PLLA-PCL has been used in tissue engineering, 3D bioprinting and drug delivery research applications.
PCL-PLLA can be used for a variety of applications such as tissue engineering, bone fixation devices and surgical sutures.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Poly(L-lactide-co-caprolactone)
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)