Merck
94128
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥98.0% (HPLC)
Synonym(s):
BMIMCl
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C8H15ClN2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
174.67
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6449277
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
impurities
≤1.0% H20
mp
~70 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride in combination with aluminium chloride forms an organoaluminate molten salt, which can act as an acidic catalyst for the alkylation of isobutane with 2-butene.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
สัญลักษณ์รูปภาพ
Skull and crossbonesEnvironment
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
จุดวาบไฟ (°C)
192 °C - (External MSDS)
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)