Merck
T31801
Thiophene
≥99%
Synonym(s):
Thiofuran, Thiole
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C4H4S
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
84.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-729-4
Beilstein/REAXYS Number:
103222
MDL number:
Assay:
≥99%
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 12.5 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
743 °F
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiophene is an essential precursor to synthesize a wide range of conjugated organosulfur moieties, sulfur-containing polycyclic aromatic hydrocarbons, macrocycles, and pharmaceutical compounds. It has been widely used in the synthesis of polythiophenes and a host of active materials for organic field effect transistors (OFETs) and organic solar cells (OSCs).
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Thiophene
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
15.8 °F
จุดวาบไฟ (°C)
-9 °C
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)