Merck
C-171
Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
0.5 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C22H30O4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
358.47
UNSPSC Code:
12352200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
0.5 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Cannabicyclolic Acid (CBLA) is a non-psychoactive cannabinoid found in Cannabis. This Certified Spiking Solution® is suitable for cannabicyclolic acid testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in testing of Cannabis potency or impurity profiling, pharmaceutical research, and forensic analysis. Cerilliant solution Certified Reference Materials (CRMs) of cannabinoids are supplied in a convenient, quantitative, US DEA-exempt solution format and with TK#s for Canadian customers.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 2
จุดติดไฟ (°F)
35.6 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
2.0 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)