Merck
C-217
Hemp Compliance Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C21H30O2
น้ำหนักโมเลกุล:
314.46
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Cannabidiol, 1 mg/mL , (-)-delta9-THC, 3 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
อวัยวะเป้าหมาย
Eyes,Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 2
จุดติดไฟ (°F)
49.5 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
9.7 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)