Merck
C-218
Cannabinoid Mixture (Acids) - 6 Component solution
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile,each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Cannabichromenic acid (CBCA), 500 μg/mL , Cannabidivarinic acid (CBDVA), 500 μg/mL , CBDA (Cannabidiolic acid), 500 μg/mL , CBGA (Cannabigerolic acid), 500 μg/mL , Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 500 μg/mL , THCA-A, 500 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile,each analyte)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
multi-component solution
storage temp.
-65 to -96°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Cannabinoid Mixture (Acids) - 6 Component solution
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameExclamation mark
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 2
จุดวาบไฟ (°C)
6.0 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)