Merck
C-219
Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 8 Component solution
500 μg/mL in methanol (each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C19H26O2
น้ำหนักโมเลกุล:
286.41
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Cannabidiol, 500 μg/mL , Cannabigerol (CBG), 500 μg/mL , Cannabinol, 500 μg/mL , CBC (Cannabichromene), 500 μg/mL , CBDV (Cannabidivarin), 500 μg/mL , (-)-delta8-THC, 500 μg/mL , (-)-delta9-THC, 500 μg/mL , THCV, 500 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
500 μg/mL in methanol (each analyte)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 8 Component solution
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
อวัยวะเป้าหมาย
Eyes,Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 2
จุดติดไฟ (°F)
49.5 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
9.7 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)