Merck
1.02111
Calcium hydroxide
for the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutions
Synonym(s):
Calcium hydroxide
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
Ca(OH)2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
74.09
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
215-137-3
NACRES:
NA.24
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
analytical standard
Quality Level
agency
complies with DIN 19266
potency
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
solubility
1.7 g/L
density
2.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
General description
The pH buffer standards are measured and qualified using differential potentiometry with two platinum hydrogen electrodes. This method allows the comparison of the reference buffers to the corresponding primary reference materials by PTB (Physical Technical Institute, Germany) and NIST (National Institute of Standards and Technology, USA). Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
For the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutions.
Calcium hydroxide (calcium dihydroxide or Ca(OH)2) is a reference buffer solution used to calibrate pH electrodes and pH instruments.
Analysis Note
pH-value (25°C): 12.43 - 12.47
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Calcium hydroxide
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.