Merck
390062
Thiazole Orange
Dye content ~90 %
Synonym(s):
1-Methyl-4-[(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)methyl]quinolinium p-tosylate
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C26H24N2O3S2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
476.61
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~90%
technique(s)
titration: suitable
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
512 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CN2C(\Sc3ccccc23)=C\c4cc[n+](C)c5ccccc45
InChI
1S/C19H17N2S.C7H8O3S/c1-20-12-11-14(15-7-3-4-8-16(15)20)13-19-21(2)17-9-5-6-10-18(17)22-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-13H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
ACOJCCLIDPZYJC-UHFFFAOYSA-M
General description
Thiazole Orange can be tethered with peptide nucleic acid for the detection of target nucleic acid in homogeneous solution. It is a dye with, both predicted physical characteristics and the biological staining characteristics of a good reticulocyte dye, hence it is considered as a dye for reticulocyte analysis. It has massive fluorescence enhancement and high quantum yield upon binding to nucleic acids, particularly RNA. It is non precipitating and can permeates through live cell membranes.
Application
Thiazole orange has been used for the staining and thereby quantification of reticulocytes.
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation mark
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)