ชื่อสินค้า
Propionic acid, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
955 °F
expl. lim.
12.1 %
analyte chemical class(es)
amino acids
impurities
≤0.002% Carbonyl compounds, ≤0.10% Readily oxidizable substances (as HCOOH), ≤0.15% water
evapn. residue
≤0.01%
color
APHA: ≤20
refractive index
n
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Propionic acid
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
จุดติดไฟ (°F)
129.2 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
54 °C - closed cup
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?