Merck
52549
Melamine
analytical standard
Synonym(s):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
C3N3(NH2)3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
126.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-615-4
Beilstein/REAXYS Number:
124341
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Melamine
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazard
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
อวัยวะเป้าหมาย
Urinary tract
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
จุดติดไฟ (°F)
572.0 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
300 °C - closed cup
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)