เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Suitability:
bacteria
Manufacturer/tradename:
(HybriScan™)
Application(s):
environmental
microbiology
microbiology
Technique(s):
microbe id | in situ hybridization: suitable
Storage temp.:
2-8°C
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือชื่อสินค้า
HybriScan™D Waste Water Total Bacterial Count, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybridization
manufacturer/tradename
(HybriScan™)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
environmental
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
General description
HybriScan™ D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water.
Other Notes
HybriScan Waste Water Calculator (template for calculations)
Legal Information
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ HybriScan™D Waste Water Total Bacterial Count
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
supp_hazards
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?