Merck
93595
Trypan Blue solution
0.4%, suitable for microscopy
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C34H24N6Na4O14S4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
960.81
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4360496
eCl@ss:
32150313
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.4%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue to very dark blue
density
1.007 g/mL at 20 °C
εmax
1.4 at 603 nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
General description
Trypan Blue is a tetrasulfonated anionic, hydrophilic azo dye derived from toluidine. The non-permeable cell membrane dye is a vital dye that selectively stains dead or non-viable cells, that pass through damaged but not through intact cell membranes.
Application
Trypan blue applications include:
  • it is a routinely used for viability testing for diverse cell types including frozen sperm and aortic muscle cells exposed to antifungal agents.
  • employed as a collagen stain in a Van Gieson procedure
  • To stain amyloid, Trypan blue is considered as a blue alternative to Congo red in Puchtler-Bennhold stains.
  • used as a fluorescent tracer of cell populations in embryology
  • used as a tumor promoter modulating permeability of lysosomal membranes
Trypan Blue solution has also been used in the cytotoxity tests and to determine the vital cells for the analysis of cell division.
Biochem/physiol Actions
Trypan Blue is excluded by most living cells, but can be taken into phagocytes and certain other cells.
Physical form
0.4% in 0.81% sodium chloride; 0.06% potassium phosphate, dibasic
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Trypan Blue solution
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazard
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Carc. 1B
คลาสการจัดเก็บ
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)