Merck
P8574
Sodium pyruvate
BioXtra, ≥99%
Synonym(s):
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CH3COCOONa
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
110.04
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-024-4
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium pyruvate has been used as a component:
  • of cutting solution for rat brain tissue slice preparation
  • of M-199 medium for the maturation of oocytes
  • of Krebs-Henseleit buffer for plasma incubation
Biochem/physiol Actions
Sodium pyruvate based therapeutic regimen is effective for treating mitochondrial diseases. It decreases tissue damage associated with the pathophysiology of brain damage, haemorrhagic shock and ischemia-reperfusion injury models.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium pyruvate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Imaging calcium concentration dynamics in small neuronal compartments
Yasuda R, et al.
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 2004(219) (2004)
Biomarkers and clinical rating scales for sodium pyruvate therapy in patients with mitochondrial disease
Koga Y, et al.
Mitochondrion (2019)
Transcriptome and proteome analysis of soleus muscle of hormone-sensitive lipase-null mice
Hansson O, et al.
Journal of Lipid Research, 46(12), 2614-2623 (2005)