เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C27H28N6O · 3HCl · xH2O
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
561.93 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1234011
eCl@ss:
32060205
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow
pH
1.7 (20 °C)
solubility
H2O: 20 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
suitability
suitable for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
InChI key
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Bisbenzimide Hoechst 33342 is a specific stain for AT-rich regions of double-stranded DNA and has been shown to displace several known DNA intercalators. This fluorescent dye has been used in sorting living cells based on DNA content, used in flow cytometry for the determination of DNA content, and for the visualization of chromatin distribution in living cells. It has been used to detect BrdU incorporation into cells and in studying the initial stages apoptosis and cellcycle distribution., Chromosomes that are dividing or replicating will not stain with this dye.
Useful for staining DNA, chromosomes and nuclei. May be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeable, fluorescent DNA stains with low cytotoxicity that intercalate in A-T regions of DNA.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ bisBenzimide H 33342 trihydrochloride
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?