Merck
E9884
Ethylenediaminetetraacetic acid
ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Synonym(s):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
292.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 4500 - NH3
assay
99.4-100.6%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
≤0.005% insoluble matter, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
ign. residue
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, Mg: ≤5 ppm, heavy metals: ≤0.001% (byICP-OES)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a hydrophilic metal chelating agent that transforms metal ions into inactive, cyclic metal complexes. Hence, it has industrial application for resolving metal contamination.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid has been used:
  • as a component of labeling buffer, which is used in the washing step during cell fractionation{155)
  • for investigating the effect of papain enzyme on wound debridement and other skin issues
  • for harvesting rat arterial smooth muscle cell after its pre-treatment for its use in flow cytometry analysis
Biochem/physiol Actions
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is not easily administered by the gastrointestinal tract. Intravenous administration of sodium EDTA results in hypocalcemic tetany. It is generally useful in plasma or molecular diagnostics and acts by chelating calcium. EDTA serves as an anticoagulant for haematological cell counting and cell morphological analysis.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ethylenediaminetetraacetic acid
คำเตือน
Warning
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory Tract
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazardExclamation mark
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)