Merck
T0886
Triethylamine
≥99%
Synonym(s):
TEA, N,N-Diethylethanamine
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(C2H5)3N
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99%
Bp:
88.8 °C (lit.)
Vapor pressure:
51.75 mmHg ( 20 °C)
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
593 °F
shelf life
3 yr
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylamine has been used:
  • as a hydrogen donor for the polymerization of various monomers
  • to catalyze silanization
  • in the synthesis of the Cy3-Alexa647 heterodimer
  • in the synthesis of methacrylated solubilized decellularized cartilage
Biochem/physiol Actions
Triethylamine is known to drive polymerization reaction. It acts as a source of carbon and nitrogen for bacterial cultures. Triethylamine is used in pesticides. Triethylamine can serve as an organic solvent.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Triethylamine
สัญลักษณ์รูปภาพ
FlameSkull and crossbonesCorrosion
คำเตือน
Danger
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
จุดติดไฟ (°F)
12.2 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
-11 °C - closed cup
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)