Merck
213330
Ammonium chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(s):
Salmiac
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NH4Cl
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
53.49
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder, crystals or chunks
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 5210
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
≥99.5%
form
powder, crystals or chunks
impurities
≤0.005% insolubles
ign. residue
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤2 ppm, Mg: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Crystals of ammonium chloride (NH4Cl) belong to the cubic crystal system. It can be synthesized by reacting HCl with aqueous ammonia solutions. NH4Cl is formed as a by-product during soda manufactured by Solvay process.
Application
Ammonium chloride (NH4Cl) has been used as one of the components of red blood cell (RBC) lysis buffer for use in various studies. It may be used as a catalyst in the preparation 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones.
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds. It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ammonium chloride
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation mark
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)