Merck
238503
Sodium tripolyphosphate
technical grade, 85%
Synonym(s):
Pentasodium tripolyphosphate Anhydrous, STPP, Sodium triphosphate, Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate pentabasic
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
Na5P3O10
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
367.86
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-838-7
MDL number:
Assay:
85%
Grade:
technical grade
Form:
powder
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
form
powder
pH
9.5-10.3 (1 g/L)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
General description
Sodium tripolyphosphate (STPP) is widely employed as a deflocculant. The major applications of STPP as laundry detergents and cleansing agents. STPP provides benefits such as pH buffering, soil emulsification and hard water sequestration for effective surfactant performance.
Application
Sodium tripolyphosphate is used:
  • As a corrosion inhibitor for steel.
  • In the preparation of chitosan nanoparticles (CSNPs) by ionic gelation.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)