Merck
C1562
Freezing container, Nalgene® Mr. Frosty
H × diam. 86 mm × 117 mm
Synonym(s):
freezer container, freezer storage, storage container, Nalgene 5100-0001, freezer sample storage box
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5100-0001
Feature:
to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes
Packaging:
pack of 1 ea
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
feature
to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5100-0001
H × diam.
86 mm × 117 mm
General description
Polycarbonate container, blue high-density polyethylene closure, white high-density polyethylene vial holder, and foam insert.
Provides the critical, repeatable, 1°C/min cooling rate required for successful cryopreservation of cells. Easy to use in any mechanical freezer. Container is imprinted with graphic instructions. Requires only isopropyl alcohol. Rigid vial holder keeps vials from contacting alcohol, preventing contamination by wicking. Vial holder floats to allow thawing in a water bath. Numbers molded for identification.
All components withstand repeated freeze/thaw cycles. Stackable.
Application
Freezing container, Nalgene® Mr. Frosty may be used for freezing plant cells, protoplasts , PBMC (peripheral blood mononuclear cell) .
Other Notes
Holds 18 x 1.2 and 2.0 mL cryovials
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์สำหรับการแช่แข็งความสามารถในการอยู่รอดของเซลล์สูงโดยใช้ตัวทำปฏิกิริยาการแช่แข็งเช่น DMSO ดาวน์โหลดคู่มือฟรี
บทความ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมออร์กานอยด์ เรียนรู้วิธีการเพาะเชื้อและวิเคราะห์ออร์แกนอยด์ตามโปรโตคอลวัฒนธรรมเซลล์ 3 มิติที่ก่อตั้งขึ้น เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Vanessa Cristina de Oliveira et al.
PloS one, 15(7), e0235856-e0235856 (2020-07-11)
Gene editing in large animal models for future applications in translational medicine and food production must be deeply investigated for an increase of knowledge. The mitochondrial transcription factor A (TFAM) is a member of the HMGB subfamily that binds to
Arend F van Peer et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1243-1247 (2008-12-31)
Phleomycin is mutagenic by introducing double-strand breaks in DNA. The ble gene of Streptoalloteychus hindustanus, which confers resistance to this substance, is widely used as a selection marker for transformation. Schizophyllum commune grows on 25 microg of phleomycin ml(-1) after
Helen A Fletcher et al.
Vaccine, 26(41), 5269-5275 (2008-08-07)
In clinical trials recombinant-modified vaccinia virus Ankara expressing the Mycobacterium tuberculosis antigen 85A (MVA85A) induces approximately 10 times more effector T cells than any other recombinant MVA vaccine. We have found that in BCG primed subjects MVA85A vaccination reduces transforming