Merck
C5670
Calcium chloride
anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Synonym(s):
CaCl2, Calcium dichloride
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CaCl2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
110.98
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Assay:
≥96.0%
Grade:
anhydrous
Form:
powder
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
anhydrous
Quality Level
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥96.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
772 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
General description
Calcium chloride is a commonly used reagent in biochemistry. Calcium plays important roles in many biological processes, including signal transduction, muscle contraction, and maintenance of cell membrane and cell wall stability.1,2 Extensive reviews of the experimental measurement of biological calcium have been published.3,4Calcium chloride is used in the preparation and transformation of competent E. coli and in the transfection of eukaryotic cells with either plasmid DNA or high molecular weight genomic DNA.5 The CaCl2-mediated electroporation of E. coli with the plasmid DNA pBR322 has been studied.6 A protocol for the concentration of virus vectors that uses CaCl2 has been published.7CaCl2 has been used in the stabilization and two-dimensional crystallization of the NADH-ubiquinone oxidoreductase (complex I) from Escherichia coli.8 The crystallization of porcine pancreatic elastase in the presence of CaCl2 in the presence of sodium citrate reveals binding of calcium in the metal binding site of the protein.9 The effect of CaCl2 on the total fluorescence in the polymerication of the tubulin-like FtsZ division protein of Escherichia coli has been studied by a multiwell fluorescent assay.10
Application
This product is insect cell culture tested (0.5 mg/ml) and is appropriate for insect cell culture applications. Calcium chloride is used in the preparation and transformation of competent E. coli and in the
transfection of eukaryotic cells with either plasmid DNA or high molecular weight genomic DNA. The CaCl2-mediated electroporation of E. coli with the plasmid DNA pBR322 has been studied. A protocol for the concentration of virus vectors that uses CaCl2 has been published.
Preparation Note
This product is soluble in water (222 mg/ml, 2 M), yielding a clear, colorless solution.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Calcium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
บทความ
แคลเซียมเป็นไอออนที่มีเสถียรภาพ divalent ไอออนที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเป็นพิษที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเซลล์ มันเป็นส่วนประกอบของสื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่หลากหลาย
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Maheswari Jayakannan et al.
Journal of experimental botany, 66(7), 1865-1875 (2015-01-24)
The role of endogenous salicylic acid (SA) signalling cascades in plant responses to salt and oxidative stresses is unclear. Arabidopsis SA signalling mutants, namely npr1-5 (non-expresser of pathogenesis related gene1), which lacks NPR1-dependent SA signalling, and nudt7 (nudix hydrolase7), which
J Philippe et al.
International journal of obesity (2005), 39(2), 295-302 (2014-06-04)
A significant proportion of severe familial forms of obesity remain genetically elusive. Taking advantage of our unique cohort of multigenerational obese families, we aimed to assess the contribution of rare mutations in 29 common obesity-associated genes to familial obesity, and
Mohsen Akbari et al.
Advanced functional materials, 24(26), 4060-4067 (2014-11-21)
The fabrication of cell-laden structures with anisotropic mechanical properties while having a precise control over the distribution of different cell types within the constructs is important for many tissue engineering applications. Automated textile technologies for making fabrics allow simultaneous control