เกี่ยวกับสินค้านี้
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
solution
usage
kit sufficient for 160 transfections (6 cm dishes), kit sufficient for 400 transfections (3.5 cm dishes), kit sufficient for 80 transfections (10 cm dishes)
technique(s)
transfection: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- to enable transfection
- to transfect Hek293T cells
- to transfect H29D cells
BAEC
Bowels melanoma cells
CHO K1
COS-7
Fibroblasts (human embryonic, neo derm)
HEK293
Huh 7
IMR-90
LLC (Lewis Lung Carcinoma)
NIH3T3
PC-12
PCI-13
SH-Sy5Y
SK-Hep-1
T47D
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for transient and stable transfection
- Reproducible for a wide range of cell types
- Widely referenced
- Inexpensive
Other Notes
5 ml 2.5M CaCl2 (C2052)
25 ml 2x HEPES Buffered Saline (H1012)
25 ml molecular biology grade water (W4502)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
การรวมดีเอ็นเอเข้ากับเซลล์ยูคาริโอติกโดยใช้แคลเซียมฟอสเฟตเป็นวิธีทั่วไปในการถ่ายเลือด โปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูลนี้สามารถปรับให้เหมาะสมกับชนิดเซลล์ที่หลากหลายได้
บทความ
การถ่ายโอนจะนำวัสดุทางพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ช่วยในการวิจัยในการแสดงออกของยีนและชีววิทยาของเซลล์
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.