Merck
D7045
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
10 mM, aqueous solution
Synonym(s):
dCTP-Na2
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C9H14N3Na2O13P3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
aqueous solution
Storage temp.:
−20°C
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
assay
≥99%
Quality Level
form
aqueous solution
concentration
10 mM
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Application
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)